Documenti fondamentali
AMBH2D6F8B86
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)6-4-5(8(11)12)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
XEOVONVMDYDZRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41684-07-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41684-07-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)