Documenti fondamentali
AMBH2D6F8B35
Ambeed, Inc.
5-Iodoquinolin-8-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-iodoquinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h1-5H,11H2
InChI
UJCDMYCTCVPZME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142340-15-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142340-15-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)