Documenti fondamentali
AMBH2D6F8ACF
Ambeed, Inc.
5-Methylthiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.18
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)4-8-5/h2-4H,1H3
InChI
XITNVIKTFZONKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29421-72-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)