Documenti fondamentali
AMBH2D6F88B3
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,6-difluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
YYZBRPSJLASNKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886498-30-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)