AMBH2D6F8828
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-isopropoxypyrazine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-isopropoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-9-6(8)3-10-7/h3-5H,1-2H3
InChI
UWVIVIQFIZPXEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)