Documenti fondamentali
AMBH2D6F8770
Ambeed, Inc.
(2-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.97
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-2-3-7(9(11)12)6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChI
XSAPYCFXQHQPMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/958030-46-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)