AMBH2D6F873E
Ambeed, Inc.
5-Cyclopropylpyridin-2-ol
About This Item
Iupac Name
5-cyclopropyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-4-3-7(5-9-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)
InChI
FWUCDCOUFJDYLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)