Documenti fondamentali
AMBH2D6F8692
Ambeed, Inc.
(5-Methoxybenzofuran-2-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.98
Numero MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1-benzofuran-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BO4/c1-13-7-2-3-8-6(4-7)5-9(14-8)10(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI
XLIQZZGLIJLKTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/551001-79-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)