Documenti fondamentali
AMBH2D6F8606
Ambeed, Inc.
(2,3-Dimethylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2,3-dimethylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
RXMJMOMMINVJMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91874-85-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91874-85-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)