Documenti fondamentali
AMBH2D6F8517
Ambeed, Inc.
6-Bromoisoquinolin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-4-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-2-1-6-4-11-5-9(12)8(6)3-7/h1-5,12H
InChI
KXGSBBRPEPMUTK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1015070-56-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)