Documenti fondamentali
AMBH2D6F81F5
Ambeed, Inc.
1-(6-Chloropyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.58
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
1-(6-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
InChI
KFBYRBFYHOJYTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow to Brown Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152356-57-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/152356-57-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)