Documenti fondamentali
AMBH2D6F8100
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H5F3O3S/c5-4(6,7)11(8,9)10-3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI
HPINOIDASKKAQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25354-42-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)