Documenti fondamentali
AMBH2D6F8045
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-amino-2-methylpropan-2-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-1,1-dimethylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-9(4,5)6-10/h6,10H2,1-5H3,(H,11,12)
InChI
VFEPPZUGBHOHKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/320581-09-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)