Documenti fondamentali
AMBH2D6F8035
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-fluoro-3-nitrobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.03
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrFNO4/c1-15-8(12)5-2-4(9)3-6(7(5)10)11(13)14/h2-3H,1H3
InChI
ODDWYOBMSSXDDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1154278-17-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)