Documenti fondamentali
AMBH2D6F7E47
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-methylnicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-2-6(8)5(3-10)7(9)11-4/h2H,1H3
InChI
BZKGFMCVNLCEJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38367-36-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)