AMBH2D6F7E46
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methylnicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(3-9)7(8)10-4-5/h2,4H,1H3
InChI
OXULGZNPTSIVHO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65996-18-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)