Documenti fondamentali
AMBH2D6F7376
Ambeed, Inc.
(2-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylphosphonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12NO3P.ClH/c10-9(14(11,12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4H,5-6,10H2,(H2,11,12,13);1H
InChI
VZZDWKUDNIOOBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416354-35-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)