AMBH2D6F72CB
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(2,7-11)8-3-5-9(6-4-8)12(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI
XZVURMRLCAFELZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71825-51-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)