Documenti fondamentali
AMBH2D6F72B0
Ambeed, Inc.
3-Oxoisoindoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7-5(4-10-8)2-1-3-6(7)9(12)13/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
SONYZPKBPBFLSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/935269-27-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)