AMBH2D6F71DA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-5-6-10(9)7(11)12-8(2,3)4/h5H,1,6,9H2,2-4H3
InChI
ZTWGIZOCAXOUOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21075-86-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)