Documenti fondamentali
AMBH2D6F71A9
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropylethanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.61
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c6-4-3-5-1-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChI
BFPCWNJLKUBDAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89381-08-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)