AMBH2D6F7162
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
InChI
MEWMQKSSLANHCR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59489-32-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)