Documenti fondamentali
AMBH2D6F7098
Ambeed, Inc.
9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.43
Numero MDL:
Iupac Name
9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
Inchi Code
1S/C25H19N/c26-20-15-16-22-21-13-7-8-14-23(21)25(24(22)17-20,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H,26H2
InChI
MQRGCMXCVJPWHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1268519-74-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)