Documenti fondamentali
AMBH2D6F708D
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)13-10(11)5-12-6/h3-5H,1-2H3
InChI
KJGOYBHXJBMXIL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216699-86-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)