Documenti fondamentali
AMBH2D6F7048
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Iupac Name
6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4/c1-13-6-4-3-5(10)7(9(11)12)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI
OXYSHPNWRGUQPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica