Documenti fondamentali
AMBH2D6F7034
Ambeed, Inc.
2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-5-4-11-7(9-5)3-2-6(8)10-11/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI
YGYLUBAECATVQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154704-35-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)