Documenti fondamentali
AMBH2D6F6FBC
Ambeed, Inc.
tert-butyl N-{6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-oxospiro[3.3]hept-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI
HQXCHIODIJRHAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1118786-86-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)