AMBH2D6F6F89
Ambeed, Inc.
3-Hydroxyisonicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
3-hydroxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N2O/c7-3-5-1-2-8-4-6(5)9/h1-2,4,9H
InChI
WHPBWFPVRFLVMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)