Documenti fondamentali
AMBH2D6F6F82
Ambeed, Inc.
4-Benzoylphenyl acrylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-benzoylphenyl acrylate
Inchi Code
1S/C16H12O3/c1-2-15(17)19-14-10-8-13(9-11-14)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-11H,1H2
InChI
LTYBJDPMCPTGEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22535-49-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)