Documenti fondamentali
AMBH2D6F6F71
Ambeed, Inc.
Butyl cyclopropanesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.25
Numero MDL:
Iupac Name
butyl cyclopropanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H14O3S/c1-2-3-6-10-11(8,9)7-4-5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI
VWGWOTXVWXTFMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83635-12-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83635-12-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)