AMBH2D6F6E53
Ambeed, Inc.
4-Iodo-N,N-dimethylaniline
About This Item
Iupac Name
4-iodo-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI
QYOPPZJZMFMBDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)