Documenti fondamentali
AMBH2D6F6D98
Ambeed, Inc.
1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)azetidine-3-thiol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.75
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-3-azetidinyl hydrosulfide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
InChI
WLQPQHGYHHHITD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179337-57-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)