AMBH2D6F6C2E
Ambeed, Inc.
(3,5-Di-tert-butylphenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3,5-ditert-butylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H23BO2/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(8-10)15(16)17/h7-9,16-17H,1-6H3
InChI
RPCBIEHUQSGPNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/197223-39-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)