Documenti fondamentali
AMBH2D6F6C00
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3,4-pyridinediamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.58
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-1-3(7)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
InChI
OQRXBXNATIHDQO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89182-17-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)