Documenti fondamentali
AMBH2D6F6B76
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H
InChI
YHYNJGHMBMXAFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58914-34-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)