Documenti fondamentali
AMBH2D6F6A93
Ambeed, Inc.
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.07
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-chloroethyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(2)7-4-3-6;/h5,7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI
SFRKVRBYLCHDBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6306-61-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)