Documenti fondamentali
AMBH2D6F6A5D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl (6-methyl-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)7-9-6-4-5-8(2)11-9/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI
AJXKDBXXGPKKPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5552-83-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)