Documenti fondamentali
AMBH2D6F6A48
Ambeed, Inc.
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[(trifluoroacetyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8F3NO3/c7-6(8,9)5(13)10-3-1-2-4(11)12/h1-3H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI
KTYYDHOWWCVUQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50632-83-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)