Documenti fondamentali
AMBH2D6F5B01
Ambeed, Inc.
5-Bromobenzo[d]isothiazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.1
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,2-benzisothiazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2S/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(8(11)12)10-13-6/h1-3H,(H,11,12)
InChI
LJSFFGFRQGXQEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/677304-78-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)