Documenti fondamentali
AMBH2D6F5AAA
Ambeed, Inc.
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.06
Numero MDL:
Iupac Name
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C11H16BNO3/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-9(14)7-13-6-8/h5-7,14H,1-4H3
InChI
YFHUGWJAGOEACU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171891-35-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)