Documenti fondamentali
AMBH2D6F599A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.99
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF3N2O2/c7-5-4(6(8,9)10)1-3(2-11-5)12(13)14/h1-2H
InChI
WHTGDIMWBUVWJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956104-42-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)