AMBH2D6F598F
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4-dibromobenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2,4-dibromobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI
SBKBVWPHNYFFCV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)