AMBH2D6F5942
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Aminopropanoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5,8H2,1-3H3
InChI
ZJXHVYSDMUKUCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)