AMBH2D6F592D
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-9-6-4-7-2-5(6)3-8-9;/h3,7H,2,4H2,1H3;1H
InChI
YVTGXCGMXNMPOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)