Documenti fondamentali
AMBH2D6F58F8
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidine 6,6-dioxide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.11
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-7,8-dihydro-5H-thiino[4,3-d]pyrimidine 6,6-dioxide
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2S/c8-6-4-3-14(12,13)2-1-5(4)10-7(9)11-6/h1-3H2
InChI
AGJGXYNUEZKNJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187830-50-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)