AMBH2D6F58D9
Ambeed, Inc.
Methyl 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-5-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: A175189-100MG
CHF 113.89
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A175189-100MG
CHF 113.89
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-13-10(12)7-3-2-4-8-9(7)11-5-6-14-8/h2-4,11H,5-6H2,1H3
InChI
KKPLKAYMSAGGCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)