AMBH2D6F5813
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methylpicolinonitrile
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(8)7(3-9)10-4-5/h2,4H,1H3
InChI
WGKYSFRFMQHMOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)