AMBH2D6F57F6
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chlorooxazole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4ClNO3/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
InChI
KUCMDJWRQCMWPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)