Documenti fondamentali
AMBH2D6F574E
Ambeed, Inc.
Clenbuterol Impurity A
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.03
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-3,5-dichlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-3H,10H2
InChI
LDCXVGKWQBEJRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62909-66-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62909-66-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)