Documenti fondamentali
AMBH2D6F574B
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-8-4-5(2-6)3-7-8;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
InChI
IPJABYVHNXMKEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1107601-70-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)